Principaux documents
8.02304
Sigma-Aldrich
(-)-Quinine
for resolution of racemates for synthesis
Synonyme(s) :
(-)-Quinine, 6-Methoxy-α-(5-vinyl-2-quinuclidinyl)-4-quinolinemethanol
25 G
80,10 €
80,10 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
80,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H24N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
205-003-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
80,10 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
pH
9.0 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
Pf
174-178 °C (decomposition)
Solubilité
0.5 g/L
Masse volumique apparente
110‑140 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N21[C@@H](C[C@@H]([C@H](C2)C=C)CC1)[C@H](O)c3c4c(ncc3)ccc(c4)OC
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
Clé InChI
LOUPRKONTZGTKE-WZBLMQSHSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 174 °C
Melting range (upper value): ≤ 178 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in H₂SO₄ 0.1 mol/l): -285.0 - -275.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4