Key Documents
8.01996
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol diacrylate
Synonyme(s) :
1,4-Butanediol diacrylate, Tetramethylene diacrylate
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCOO(CH2)4OOCCH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Pression de vapeur
0.83 hPa ( 80 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥90.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
285 °C
Limite d'explosivité
1.3-7 % (v/v)
Point d'ébullition
120 °C/13 hPa
Pf
-7 °C
Température de transition
flash point 133 °C
Densité
1.05 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H14O4/c1-3-9(11)13-7-5-6-8-14-10(12)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
Clé InChI
JHWGFJBTMHEZME-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.050 - 1.054
Identity (IR): passes test