Documents
8.01816
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylammonium hydroxide
(40% solution in methanol) for synthesis
Synonyme(s) :
Trimethylbenzylammonium hydroxide, Triton B
About This Item
Code UNSPSC :
12352107
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
127 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
455 °C
Limite d'explosivité
5.1-44 % (v/v)
pH
12 (20 °C in H2O, undiluted)
Point d'ébullition
65 °C/1013 hPa
Pf
-98 °C
Température de transition
flash point 15 °C
Densité
0.93 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): 39.0 - 43.0 %
Water (K. F.): ≤ 3.0 %
Colour number (Apha): ≤ 200
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
59.0 °F
Point d'éclair (°C)
15 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)