Principaux documents
8.00882
Sigma-Aldrich
Ethyl cyanoacetate
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethyl cyanoacetate, Cyanoacetic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-309-0
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
460 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
209 °C/1013 hPa
Pf
-22 °C
Température de transition
flash point 110 °C
Densité
1.06 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3
Clé InChI
ZIUSEGSNTOUIPT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.061 - 1.062
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C