Principaux documents
8.00786
Sigma-Aldrich
Butyl 3-pyridinecarboxylate
for synthesis
Synonyme(s) :
Butyl 3-pyridinecarboxylate, Butyl nicotinate
100 ML
86,10 €
86,10 €
Date d'expédition estimée le04 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
86,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
230-064-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
86,10 €
Date d'expédition estimée le04 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
oil
pb
122-123 °C/11 hPa
Température de transition
flash point 109 °C
Densité
1.05 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
n1cc(ccc1)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C10H13NO2/c1-2-3-7-13-10(12)9-5-4-6-11-8-9/h4-6,8H,2-3,7H2,1H3
Clé InChI
DQULIMIQTCDUAN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.049 - 1.053
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
228.2 °F
Point d'éclair (°C)
109 °C