Principaux documents
8.00187
Sigma-Aldrich
2-Ethoxyethyl acetate
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Ethoxyethyl acetate, Ethylene glycol monoethyl ether acetate, Ethyl glycol acetate, Acetic acid 2-ethoxyethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-839-2
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2.66 hPa ( 25 °C)
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
379 °C
Puissance
10300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.7-10 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
4-5 (20 °C in H2O, saturated solution)
pb
156 °C/1013 hPa
Pf
-62 °C
Température de transition
flash point 52 °C
Solubilité
247 g/L
Densité
0.97 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-8-4-5-9-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.974
Water (K. F.): ≤ 0.10 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)