Principaux documents
73040BC
Millipore
36 Well Locking Ring
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene
1 EACH
152,00 €
152,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EACH
152,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122409
152,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Fabricant/nom de marque
BioControl Systems
Technique(s)
PCR: suitable
Application(s)
food and beverages
pathogen testing
Compatibilité
for use with GDS Rotor-Gene
Température de stockage
room temp