70978
BetaRed β-Galactosidase Assay Kit
Optimized reagents for ultrasensitive β-gal assays
845,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
About This Item
845,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
OK to freeze
Température de stockage
−20°C
Description générale
Composants
•25 mlReportasol Extraction Buffer
•100 mlReaction Buffer
•50 mlStop Buffer
•1.6 ml1 M DTT
Avertissement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Articles
YeastBuster™ Protein Extraction Reagent for Fast, Efficient Extraction of Proteins from Yeast