Principaux documents
681500
Sigma-Aldrich
WHI-P180
A potent inhibitor of lgE-mediated mast cell responses to allergens in vitro and in vivo.
Synonyme(s) :
WHI-P180, 4-(3ʹ-Hydroxyphenyl)amino-6,7-dimethoxyquinazoline
1 MG
184,00 €
184,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Changer de vue
1 MG
184,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H15N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
184,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
pale yellow
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N(c3cc(ccc3)O)c1ncnc2c1cc(c(c2)OC)OC
InChI
1S/C16H15N3O3/c1-21-14-7-12-13(8-15(14)22-2)17-9-18-16(12)19-10-4-3-5-11(20)6-10/h3-9,20H,1-2H3,(H,17,18,19)
Clé InChI
BNDYIYYKEIXHNK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A potent inhibitor of IgE-mediated mast cell responses to allergens in vitro and in vivo. Also inhibits cyclin-dependent kinase 2 (Cdk2; IC50 = 1 µM) by blocking the ATP site.
A potent inhibitor of lgE-mediated mast cell responses to allergens in vitro and in vivo. Also inhibits cyclin-dependent kinase 2 (Cdk2; IC50 = 1 µM) by blocking the ATP site.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Primary Target
Cdk2
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 1 µM for Cdk2
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Autres remarques
Shewchuk, L., et al. 2000. J. Med. Chem. 43, 133.
Chen, C.L., et al. 1999. Pharm. Res. 16, 117.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable