Principaux documents
6.18281
Supelco
Methyl cellulose
4000 cPs
Synonyme(s) :
Methyl cellulose
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Chaîne SMILES 
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
Clé InChI
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable