Principaux documents
6.17691
Sigma-Aldrich
Hexane
for chromatography
Synonyme(s) :
n-Hexane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.18
Beilstein:
1730733
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Hexane, for chromatography
Qualité
for chromatography
Niveau de qualité
Densité de vapeur
~3 (vs air)
Pression de vapeur
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
453 °F
Limite d'explosivité
7.7 %
Indice de réfraction
n20/D 1.375 (lit.)
pb
69 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
n-Hexaneis typically used as a mobile phase solvent in normal-phase chromatography oras a diluent in reversed-phase chromatography. It can effectively separatecompounds that have similar chemical properties, such as hydrocarbons, fattyacids, and lipid samples.[1][2]
Application
n-Hexanecan be used as a solvent for extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons(PAHs) from smoked, grilled, and boiled meats using gas chromatography - flameionization detector (GC-FID).[3]
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-22 °C - closed cup
Atmospheric pressure photoionization mass spectrometry for analysis of fatty acid and acylglycerol lipids
Cai SS, et al.
Journal of Chromatography A, 110(1-2), 15-26 (2006)
Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons [PAHs] in processed meat products using gas chromatography--Flame ionization detector
Olatunji OS, et al.
Food Chemistry, 156, 296-300 (2014)
Alternative solvents for improving the greenness of normal phase liquid chromatography of lipid classes
Prache N, et al.
Journal of Chromatography A, 1464, 55-63 (2016)