612080
TIMP-1
≥90% (SDS-PAGE), liquid, MMP inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-1
About This Item
Produits recommandés
product name
TIMP-1, Human Neutrophil Granulocyte, Native TIMP-1 from human granulocyte.
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
MMP activity
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Kolkenbrock, H., et al. 1995. Biol. Chem. Hoppe Seyler 376, 495.
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable