Documents
6110-OP
Millipore
MES Monohydrate
OmniPur® Grade, >=99.0%
Synonyme(s) :
OmniPur® MES, Monohydrate
About This Item
Formule linéaire :
(C4H8ON)CH2CH2SO3H · H2O
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161704
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Forme
crystalline powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Conditions d'expédition
ambient
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
Clé InChI
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Molecular biology grade.
Specifications:
pKa at 25°C: 5.50-6.50
Purity: ≥99.0%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3