Documents
5871
Millipore
Thiamine, Hydrochloride
Cofactor required for oxidation of carbohydrates and for synthesis of ribose.
Synonyme(s) :
Thiamine, Hydrochloride, Vitamin B₁
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H17ClN4OS · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.81 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (by assay)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
water: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
Clé InChI
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Coenzyme needed for the oxidation of carbohydrates and for the synthesis of ribose.
Cofactor required for oxidation of carbohydrates and for synthesis of ribose.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable