5711
Streptomycin Sulfate, Streptomyces sp.
Synonyme(s) :
Streptomycin Sulfate, Streptomyces sp.
86,40 €
About This Item
86,40 €
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥720 IU/g (dry basis)
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white to off-white
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(O)O.[S](=O)(=O)(O)O.[S](=O)(=O)(O)O.N([C@@H]4[C@@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)CO)O[C@H]5[C@@H](O[C@H]([C@]5(O)C=O)C)O[C@@H]6[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)C.N([C@@H]1[C@@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)CO)O[C@H]2[C@@H](O[C@H]([
InChI
1S/2C21H39N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*4-18,26,29,31-36H,3H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7+,8-,9-,10-,11+,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
Clé InChI
QTENRWWVYAAPBI-YCRXJPFRSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
initiation, elongation, and termination of protein synthesis in prokaryotes and induces misreading of the genetic code
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Maniatis, T., et al. 1989. In Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Second Edition. Cold Spring Harbor, New York, p. A.6.
Modolell, J. and Davis, B.D. 1969. Nature224, 345.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable