565850
Shikonin
≥98% (HPLC), solid, Pyruvate kinase inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Shikonin, Pyruvate Kinase Inhibitor II
About This Item
Produits recommandés
product name
Shikonin, A naphthoquinone found in the Chinese herb Shiunko.
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
red
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C16H16O5/c1-8(2)3-4-10(17)9-7-13(20)14-11(18)5-6-12(19)15(14)16(9)21/h3,5-7,10,17-19H,4H2,1-2H3
Clé InChI
NEZONWMXZKDMKF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
TNF-α-induced and B-16 melanoma-induced angiogenesis
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Li, H., et al. 1999. Phytother. Res.13, 236.
Yoon, Y., et al. 1999. Planta Med.65, 532.
Hisa, T., et al. 1998. Anticancer Res. 18, 783.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable