565777
γ-Secretase Inhibitor XVI
The γ-Secretase Inhibitor XVI, also referenced under CAS 208255-51-0, controls the biological activity of γ-Secretase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Synonyme(s) :
γ-Secretase Inhibitor XVI, DAPM, N-[N-3,5-Difluorophenacetyl]-L-alanyl-S-phenylglycine Methyl Ester
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Puissance
10 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C20H20F2N2O4/c1-12(23-17(25)10-13-8-15(21)11-16(22)9-13)19(26)24-18(20(27)28-2)14-6-4-3-5-7-14/h3-9,11-12,18H,10H2,1-2H3,(H,23,25)(H,24,26)/t12-,18-/m0/s1
Clé InChI
XAPDRNSTUYCSQC-SGTLLEGYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
γ-secretase Aβ₄₀ in 7PA2 cells
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable