565761
γ-Secretase Inhibitor IV
The γ-Secretase Inhibitor IV controls the biological activity of γ-Secretase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Synonyme(s) :
γ-Secretase Inhibitor IV, 2-Naphthoyl-VF-CHO, N-(2-Naphthoyl)-Val-phenylalaninal
162,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
About This Item
162,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Aβx-40
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Reconstitution
Autres remarques
Sinha, S. and Lieberburg, I. 1999. Proc. Natl. Acad. Sci. USA96, 11049.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable