555556
Rho Kinase Inhibitor VII
The Rho Kinase Inhibitor VII controls the biological activity of Rho Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
Rho Kinase Inhibitor VII, ROCK Inhibitor VII, Rho Kinase Inhibitor VII
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
light beige
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable