553514-M
RAD51 Inhibitor II, RI-1
The RAD51 Inhibitor, RI-1 controls the biological activity of RAD51. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonyme(s) :
RAD51 Inhibitor II, RI-1, 3-chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)-4-morpholino-1H-pyrrole-2,5-dione
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Puissance
5-30 μM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
bright yellow
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
RAD51
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable