539149
Proteasome Substrate VI, Fluorogenic
A fluorogenic substrate probe useful for assaying trypsin-like activity of proteasome.
Synonyme(s) :
Proteasome Substrate VI, Fluorogenic, Z-ARR-AMC, 2HCl
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: 200 mg/mL
80% acetic acid: 50 mg/mL
methanol: soluble
Fluorescence
λex ~380 nm
λem ~460 nm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Proteasome
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Dick, T.P., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 25637.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable