5.33917
Choline Transporter Inhibitor II, ML352
Synonyme(s) :
Choline Transporter Inhibitor II, ML352, N-((3-Isopropylisoxazol-5-yl)methyl)-4-methoxy-3-((1-methylpiperidin-4-yl)oxy)benzamide, 4-Methoxy-3-(1-methylpiperidin-4-yl)oxy-N-((3-propan-2-yl-1,2-oxazol-5-yl)methyl)benzamide, CHT Inhibitor II, VU0476328
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
brown
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
CHT
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable