5.32729
RIP1 Kinase Inhibitor III
Synonyme(s) :
RIP1 Kinase Inhibitor III, 1-(4-(4-Aminofuro[2,3-d]pyrimidin-5-yl)phenyl)-3-(2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)urea, RIP1 Inhibitor III, Receptor-Interacting Protein 1 Inhibitor III
About This Item
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light orange
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
RIP1 Kinase
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable