5.32283
CXCR2 Antagonist IV, Sch527123
Synonyme(s) :
CXCR2 Antagonist IV, Sch527123, 2-Hydroxy-N,N-dimethyl-3-((2-((1( R)-(5-methyl-2-furanyl)propyl)amino)-3,4-dioxo-1-cyclobuten-1-yl)amino)benzamide, ( R)-2-Hydroxy-N,N-dimethyl-3-(2-(1-(5-methylfuran-2-yl)propylamino)-3,4-dioxocyclobut-1-enylamino)benzamide, CXCR1 Antagoni
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C21H23N3O5/c1-5-13(15-10-9-11(2)29-15)22-16-17(20(27)19(16)26)23-14-8-6-7-12(18(14)25)21(28)24(3)4/h6-10,13,22-23,25H,5H2,1-4H3/t13-/m1/s1
Clé InChI
RXIUEIPPLAFSDF-CYBMUJFWSA-N
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
CXCR2
CXCR1
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Salchow, K., et al. 2010. Br. J. Pharmacol.159, 1429.
Singh, S., et al. 2009. Clin. Cancer Res.15, 2380.
Chapman, R.W., et al. 2007. J. Pharmacol. Exp. Ther.322, 486.
Gonsiorek, W., et al. 2007. J. Pharmacol. Exp. Ther.322, 477.
Dwyer, M.P., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 7603.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable