5.31620
APT1 Inhibitor II, Cpd21
Synonyme(s) :
APT1 Inhibitor II, Cpd21, LYPLA1 Inhibitor, Lysophospholipase Inhibitor
About This Item
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
840 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1cc(c(cc1)Cl)NC(=O)CN2CCN(CC2)C(=O)c3[o]ccc3
InChI
1S/C18H17ClF3N3O3/c19-13-4-3-12(18(20,21)22)10-14(13)23-16(26)11-24-5-7-25(8-6-24)17(27)15-2-1-9-28-15/h1-4,9-10H,5-8,11H2,(H,23,26)
Clé InChI
OXKNHBBDOIMFFQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
APT1
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable