5.30993
PKCε Translocation Inhibitor II, PKCe141
Synonyme(s) :
PKCε Translocation Inhibitor II, PKCe141, N-(3-Acetylphenyl)-9-amino-2,3-dihydro-[1,4]dioxino[2,3-g]thieno[2,3-b]quinoline-8-carboxamide, PKCε-RACK2 Interaction Inhibitor II, Protein Kinase Cε Translocation Inhibitor II
About This Item
Pureté
≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
brown
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
PKCε
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable