5.30615
GFRα/RET Signaling Activator, XIB-4035
Synonyme(s) :
GFRα/RET Signaling Activator, XIB-4035, ( E)-N⁴-(7-Chloro-2-(2-chlorostyryl)quinolin-4-yl)-N¹,N¹-diethylpentane-1,4-diamine, N-(7-Chloro-2-(2-(2-chlorophenyl)vinyl)-4-quinolinyl)-N-(4-(diethylamino)-1-methylbutyl)amine, XIB 4035
About This Item
Pureté
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C26H31Cl2N3/c1-4-31(5-2)16-8-9-19(3)29-26-18-22(14-12-20-10-6-7-11-24(20)28)30-25-17-21(27)13-15-23(25)26/h6-7,10-15,17-19H,4-5,8-9,16H2,1-3H3,(H,29,30)/b14-12+
Clé InChI
CMLVHSVFSYNMGM-WYMLVPIESA-N
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
GFRα1
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Tokugawa, K., et al. 2003. Neurochem. Int.42, 81.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable