Principaux documents
528185
Sigma-Aldrich
Plasminogen, Lys-Type, Human Plasma
Synonyme(s) :
Human plasminogen
1 MG
522,00 €
522,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
522,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
522,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
Merck USA index - 14, 7521
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Activité étrangère
Plasmin, none detected (chromogenic substrate S-2251)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Native Lys-type plasminogen from human plasma prepared from homogeneous Glu-plasminogen by activation with plasmin. Activation results in the release of a 76 residue peptide (Glu1 - Lys76) fragment. Lys77-plasminogen can be readily converted to Lys77-plasmin by any of the common plasminogen activators.
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Forme physique
In 100 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, pH 7.4.
Notes préparatoires
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Remarque sur l'analyse
Homogeneous by SDS-PAGE
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable