Principaux documents
527624
Sigma-Aldrich
Plasmin, EACA- and Lysine-Free, Human Plasma
Synonyme(s) :
Human Plasma Plasmin, Human Plasmin, Lysine-Free Plasmin
10 U
556,00 €
556,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 U
556,00 €
About This Item
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
556,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
Merck USA index - 14, 7520
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Activité spécifique
≥7 units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Native, EACA- and lysine-free plasma from human plasma. Catalyzes the hydrolysis of peptides, arginine and lysine esters, and converts fibrin into soluble products.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Définition de l'unité
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1 µmol of N-tosyl-Gly-Pro-Lys-pNA per min at 25°C, pH 7.8.
Forme physique
Lyophilized from 20 mM sodium phosphate buffer, 10 mg D-mannitol, 10 mg NaCl.
Notes préparatoires
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
From Catalog:
Desc. Field- added "Catalyzes the hydrolysis of peptides, arginine and lysine esters and converts fibrin into soluble products."
Autres remarques
Federici, A.B., et al. 1993. Blood81, 720.
Hoffmann, J.J., and Janssen, W.C. 1992. Thromb. Res.67, 711.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable