524736
Phosphodiesterase 4B2, His•Tag®, Human, Recombinant, S. frugiperda
Synonyme(s) :
PDE4B2, cAMP-Specific Phosphodiesterase 4B2
465,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
About This Item
465,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Spodoptera frugiperda cells
Niveau de qualité
Forme
liquid
Activité spécifique
≥0.25 U/μL
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Smith, P.G., et al. 2005 Blood105, 308.
Baroja, M.L., et al. 1999. J. Immunol.162, 2016.
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)