Principaux documents
524618
Sigma-Aldrich
PIP3 Antagonist, PITenin-7
The PIP3 Antagonist, PITenin-7 controls the biological activity of PIP3.
Synonyme(s) :
PIP3 Antagonist, PITenin-7, N-(4-Hydroxybiphenyl-3-ylcarbamothioyl)-3,5-dimethylbenzamide, Phosphatidylinositol-3,4,5-triphosphate Antagonist, PITenin-7, PIT-7, Akt Inhibitor XX, PDK1 Inhibitor V
10 MG
133,00 €
133,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
133,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H20N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.47
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
133,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
semisolid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
A cell-permeable DM-PIT-1 (Cat. No. 524619) analog that is more selective and potent than DM-PIT-1 against PH domain-mediated PIP3 (Cat. No. 524615) binding to Akt1 (IC50 = 13.4 and 27.1 µM, respectively) and PDK1 (IC50 = 52.3 and 80.5 µM, respectively), while being much less active than DM-PIT-1 against PIP3 GRP1 PH domain binding (12% vs 84% inhibition with 100 µM respective compound). PIT-7 is also shown to be more effective than DM-PIT-1 in inhibiting human glioblastoma U87MG survival (IC50 = 6.6 vs. 33.9 µM, respectively) and cellular Akt Ser473 phosphorylation in cultures in vitro.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Autres remarques
Miao, B., et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. USA107, 20126.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable