520224
PPACK, Dihydrochloride, Biotinylated
Potent inhibitor of thrombin and tissue plasminogen activator (tPA). Useful for Western blot analyses of Factor VIIa, Factor XIa, thrombin, and tPA.
Synonyme(s) :
PPACK, Dihydrochloride, Biotinylated, Biotin-X-D-Phe-Pro-Arg-chloromethylketone, 2HCl
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥80% (HPLC and TLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Forme physique
Autres remarques
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable