5.09105
STAT3/STAT5 Dual Inhibitor, SH-4-54
Synonyme(s) :
STAT3/STAT5 Dual Inhibitor, SH-4-54, SH-04-54, SH0454, SH454, 4-(N-(4-Cyclohexylbenzyl)-2-(2,3,4,5,6-pentafluoro-N-methylphenylsulfonamido)acetamido)benzoic acid, STAT3 Inhibitor XIX, STAT5 Inhibitor IV
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥94% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1c(c(c(c(c1F)F)[S](=O)(=O)N(CC(=O)N(Cc3ccc(cc3)C4CCCCC4)c2ccc(cc2)C(=O)O)C)F)F
InChI
1S/C29H27F5N2O5S/c1-35(42(40,41)28-26(33)24(31)23(30)25(32)27(28)34)16-22(37)36(21-13-11-20(12-14-21)29(38)39)15-17-7-9-19(10-8-17)18-5-3-2-4-6-18/h7-14,18H,2-6,15-16H2,1H3,(H,38,39)
Clé InChI
VFPYGNNOSJWBHF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
STAT5
Conditionnement
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable