5.06419
Methysergide Maleate
Synonyme(s) :
Methysergide Maleate, 5-HT Serotonin Receptor Antagonsit, Methysergide Maleate, UML-491
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
water: 10 mM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[n]1(c2c3c(c1)C[C@H]4N(C[C@@H](C=C4c3ccc2)C(=O)N[C@H](CO)CC)C)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C21H27N3O2.C4H4O4/c1-4-15(12-25)22-21(26)14-8-17-16-6-5-7-18-20(16)13(10-23(18)2)9-19(17)24(3)11-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,10,14-15,19,25H,4,9,11-12H2,1-3H3,(H,22,26);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,15+,19-;/m1./s1
Clé InChI
LWYXFDXUMVEZKS-ZVFOLQIPSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
5-HT
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
IUHPAR Database 2013.
Shad, K.F., Saeed, S.A. 2007. Exp. Brain Res.183, 411.
Knight, A.R. et al. 2004. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.370, 114.
Saxena, P.R and Lawang, A. 1985. Arch. Int. Pharmacodyn. Ther.277, 235.
Colpaert, F. C. et al. 1979. Eur. J. Pharmacol.58, 505.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable