5.06239
Bupropion Hydrochloride
Synonyme(s) :
Bupropion Hydrochloride, Dopamine and noradrenalin Transporter Inibitor, Bupropion
Produits recommandés
Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
1.4 μM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1cc(ccc1)C(=O)C(NC(C)(C)C)C.Cl
InChI
1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
Clé InChI
HEYVINCGKDONRU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
DAT/NET
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Dwoskin, P., et al. 2006. CNS Drug Rev.12, 178.
Soroko, F., et al. 1977. J. Pharm. Pharmacol.29, 769.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable