506181
p75NTR Signaling Inhibitor, Cell-permeable, TAT-Pep5
The p75NTR Signaling Inhibitor, Cell-permeable, TAT-Pep5 controls the biological activity of p75NTR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Synonyme(s) :
p75NTR Signaling Inhibitor, Cell-permeable, TAT-Pep5, TAT-Pep5, H- YGRKKRRQRRR-CFFRGGFFNHNPRYC-OH, Cyclic
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Blocker of MAG- and Nogo-induced inhibition of neurite outgrowth
Conditionnement
Avertissement
Séquence
disulfide bond (12-26)
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Schwarze, S.R., et al. 1999. Science285, 1569.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable