506168-M
p53 Activator VII, STIMA-1
The p53 Activator VII, STIMA-1, also referenced under CAS 91634-12-7, modulates the biological activity of p53. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Synonyme(s) :
p53 Activator VII, STIMA-1, 2-Vinyl-1H-quinazolin-4-one, SH group Targeting and Induction of Massive Apoptosis
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
n1c2c(c(nc1C=C)O)cccc2
InChI
1S/C10H8N2O/c1-2-9-11-8-6-4-3-5-7(8)10(13)12-9/h2-6H,1H2,(H,11,12,13)
Clé InChI
VCHFWHQHIKFOIC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable