506121
p38 MAP Kinase Inhibitor III
The p38 MAP Kinase Inhibitor III, also referenced under CAS 581098-48-8, controls the biological activity of p38 MAP Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
p38 MAP Kinase Inhibitor III, ML3403, (RS)-{4-[5-(4-Fluorophenyl)-2-methylsulfanyl-3H-imidazol-4-yl]pyridin-2-yl}-(1-phenylethyl)amine]
223,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
About This Item
223,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1ccc(cc1)c2[nH]c(nc2c3cc(ncc3)NC(C)c4ccccc4)SC
InChI
1S/C23H21FN4S/c1-15(16-6-4-3-5-7-16)26-20-14-18(12-13-25-20)22-21(27-23(28-22)29-2)17-8-10-19(24)11-9-17/h3-15H,1-2H3,(H,25,26)(H,27,28)
Clé InChI
VXPWQNBKEIVYIS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
p38 MAP kinase
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable