5.05736
5-BDBD
Synonyme(s) :
5-BDBD, 5-(3-Bromophenyl)-1,3-dihydro-2H-Benzofuro[3,2-e]-1,4-diazepin-2-one, P2X4 Purinergic Receptor Antagonist, 5-BDBD
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
500 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C17H11BrN2O2/c18-11-5-3-4-10(8-11)15-17-16(20-14(21)9-19-15)12-6-1-2-7-13(12)22-17/h1-8H,9H2,(H,20,21)
Clé InChI
NKYMVQPXXTZHSF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
P2X₄
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Wu, T., et al. 2011. Am. J. Physiol.301, H69.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable