Principaux documents
5.05026
Sigma-Aldrich
DNQX Disodium Salt
Synonyme(s) :
DNQX Disodium Salt, AMPA Glutamate Receptor Antagonist, DNQX, Kainate Glutamate Receptor Antagonist, DNQX
10 MG
68,40 €
68,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
68,40 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H2N4Na2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
68,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
dark brown
Solubilité
H2O: 100 mM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[N+](=O)([O-])c1cc2[nH][c]([c]([nH]c2cc1[N+](=O)[O-])=O)=O
InChI
1S/C8H4N4O6/c13-7-8(14)10-4-2-6(12(17)18)5(11(15)16)1-3(4)9-7/h1-2H,(H,9,13)(H,10,14)
Clé InChI
RWVIMCIPOAXUDG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A potent competitive antagonist selective for AMPA/kainate glutamate receptors (IC50 = 0.19-1.66 µM and 0.35 µM for AMPA and GluK2 receptors, respectively). Routinely used as a tool to distinguish the role of neurotransmissions mediated by AMPA/kainate and NMDA receptors in studying brain functions and disorders.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
AMPA
Secondary Target
GluK2
Target IC50: 0.19 to 1.66 uM
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Lee, S., et al. 2010. J. Neurophysiol.103, 1728.
Honor, T., et al. 1998. Science.241, 701.
Watkins, J., et al. 1990. Adv. Exp. Med. Biol.268, 49.
Davies, S., et al. 1990. Int. Rev. Neurobiol.32, 28.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable