5.04867
UCOE® Expression Vector - Human 4kb Puro Set - Novagen®
815,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
About This Item
815,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Niveau de qualité
Conditions de stockage
OK to freeze
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
The set includes following components:
• 1 x 10 µg DNA
• 1 x 10 µg DNA (Negative control)
Antibiotic resistance: Puromycin
THIS PRODUCT IS ONLY AVAILABLE FOR SALE TO ACADEMIC INSTITUTIONS OR NOT-FOR-PROFIT ENTITIES FOR RESEARCH USE. FOR INFORMATION ON COMMERCIAL LICENSING OF THE UCOE TECHNOLOGY, INCLUDING TO COMMERCIAL ENTITIES, PLEASE CONTACT Marie Azzaria ([email protected]) or Jamie Hoberg ([email protected]).
Application
Avertissement
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable