5.04845
Ro 25-6981 Maleate Salt
Synonyme(s) :
Ro 25-6981 Maleate Salt, [R-(R*,S*)]-α-(4-Hydroxyphenyl)-β-methyl-4-(phenylmethyl)-1-piperidinepropanol maleate
About This Item
Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
0.009 μM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
H2O: 25 mM
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C22H29NO2/c1-17(22(25)20-7-9-21(24)10-8-20)16-23-13-11-19(12-14-23)15-18-5-3-2-4-6-18/h2-10,17,19,22,24-25H,11-16H2,1H3/t17-,22+/m0/s1
Clé InChI
WVZSEUPGUDIELE-HTAPYJJXSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
GluN1/NR2B receptors
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Soloviova, A., et al. 2012. Exp. Biol. & Med.153, 764.
Solovyeva, A., et al. 2012. Neurosci. & Behav. Physiol.42, 456.
Chazot, L., et al. 2004. Curr. Med. Chem.11, 389.
Lynch, R., et al. 2001. Eur. J. Pharmacol.416, 185.
Fischer, G., et al. 1997. J. Pharmacol. Exp. Ther.283, 1285.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable