5.04479
JNJ 16259685 - CAS 409345-29-5 - Calbiochem
Synonyme(s) :
JNJ 16259685 - CAS 409345-29-5 - Calbiochem, (3,4-Dihydro-2H-pyrano[2,3-b]quinolin-7-yl)-(cis-4-methoxycyclohexyl)-methanone
About This Item
Essai
≥98% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
0.55 nM IC50
0.34 nM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: 25 mM
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
mGlu₁
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Steckler, T., et al. 2005. Psychopharmacology.179, 198.
Steckler, T., et al. 2005. Behav. Brain. Res.164, 52.
Mabire, D., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 2134.
Fukunaga, I., et al. 2007. Br. J. Pharmacol.151, 870.
Knopfel, T., et al. 2007. Br. J. Pharmacol.151, 723.
Achat-Mendes, C., et al. 2012. J. Pharmacol. Exp. Ther.343, 214.