5.04044
PrCP Inhibitor
Synonyme(s) :
PrCP Inhibitor, Angiotensinase C Inhibitor, Lysosomal Carboxypeptidase C Inhibitor, Lysosomal Pro-X Carboxypeptidase Inhibitor, PCP Inhibitor, Proline Carboxypeptidase Inhibitor, Prolylcarboxypeptidase Inhibitor, 2-Amino-N-((2 S,3 S)-3-(biphenyl-4-yl)-1-((, Angiotensinase C Inhibitor, Lysosomal Carboxypeptidase C Inhibitor, Lysosomal Pro-X Carboxypeptidase Inhibitor, PCP Inhibitor, Proline Carboxypeptidase Inhibitor, Prolylcarboxypeptidase Inhibitor, 2-Amino-N-((2S,3S)-3-(biphenyl-4-yl)-1-((2
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PrCP
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Graham, T.H., et al. 2012. Bioorg. Med. Chem. Lett.22, 658.
Zhou, C., et al. 2010. J. Med. Chem.53, 7251.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable