5.00500
MALT1 Inhibitor II, Mepazine Hydrochloride
Synonyme(s) :
MALT1 Inhibitor II, Mepazine Hydrochloride, 10-((1-Methylpiperidin-3-yl)methyl)-10H-phenothiazine, Hydrochloride, 10-((1-Methyl-3-piperidyl)methyl)phenothiazine, Hydrochloride, 10-((1-Methyl-3-piperidinyl)methyl)-10H-phenothiazine, Hydrochloride, MALT-1 Inhibitor II, Mucosa-Associated Lymphoid tis
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
gray to off-white
Solubilité
H2O: 2.5 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C19H22N2S.Cl/c1-20-12-6-7-15(13-20)14-21-16-8-2-4-10-18(16)22-19-11-5-3-9-17(19)21;/h2-5,8-11,15H,6-7,12-14H2,1H3;
Clé InChI
ZGQUIYCUOPQIDJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
MALT1
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable