495624
Olomoucine
InSolution, ≥98%, potent and selective inhibitor of p34cdc2/cyclin B and related kinases
Synonyme(s) :
InSolution Olomoucine
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
p34cdk1/cyclin B
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)