495417-M
N-Oleoyl Ethanolamine
A potent inhibitor of the ceramidase found in human kidney and cerebellum.
Synonyme(s) :
N-Oleoyl Ethanolamine, N-2-Hydroxyethyl-9(Z)-octadecenamide, AC Inhibitor I, Acid Ceramidase Inhibitor I, OEA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
chloroform: 5 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N(CCO)C(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C20H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)21-18-19-22/h9-10,22H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,23)/b10-9-
Clé InChI
BOWVQLFMWHZBEF-KTKRTIGZSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Acid ceramidase
Avertissement
Autres remarques
Ping, S.E., and Barrett, G.L. 1998. J. Neurosci. Res. 54, 206.
Sugita, M., et al. 1975. Biochim. Biophys. Acta398, 125.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable