Documents
4.91050
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
high purity
Synonyme(s) :
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H15F6N2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Pureté
≥98.0% (HPLC)
pH
5 (20 °C in H2O)
Pf
12 °C
Densité
1.38 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Purity (HPLC): ≥ 99.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 100 ppm
Water (K. F.): ≤ 100 ppm