Principaux documents
4.91049
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
high purity
Synonyme(s) :
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H15BF4N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (HPLC)
pH
5 (20 °C in H2O)
Pf
-71 °C
Densité
1.20 g/cm3
Remarque sur l'analyse
Purity (HPLC, area%): ≥ 99.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides: ≤ 100 ppm
Water (K. F.): ≤ 100 ppm