Principaux documents
4.90288
Sigma-Aldrich
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H17F6N3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
433.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
liquid
Puissance
50-300 mg/kg LD50, oral (Rat)
Densité
1.437 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H17N2.C2F6NO4S2/c1-4-5-6-11-8-7-10(3)9(11)2;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h7-8H,4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
Clé InChI
UCCKRVYTJPMHRO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Purity (HPLC, area%): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable